Learn More
Abnova™ HBA2 (Human) Recombinant Protein
Human HBA2 full-length ORF ( AAH05931, 1 a.a. - 142 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003040-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106011
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 07-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MVLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPAVHASLDKFLASVSTVLTSKYR
Especificaciones
Especificaciones
AAH05931
hemoglobin, alpha 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3040
Wheat germ expression system
25 μg
HBA2