Learn More
Alfa Aesar™ Haynes™ 25 gauze, 20 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046645.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447275
  • 57.86€ / cada uno
Fecha estimada de envío
28-12-2020
Especificaciones
Haynes™ 25 gauze
20 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Tela de alambre
150 x 150 mm
20 Mesh
Videos
SDS Documentos