missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAUS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20104-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819594

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes a subunit of the centrosome complex termed the human augmin complex. The encoded protein localizes to the spindle microtubules and may play a role in mitotic spindle assembly and maintece of centrosome integrity during cell division. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 1.
Especificaciones

Especificaciones

HAUS4
Polyclonal
Unconjugated
HAUS4
C14orf94, HAUS4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
219072, 305882, 54930
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BFT2, Q9H6D7
Haus4
HAUS4 Fusion Protein Ag13717
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales