Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de dureza (Hardicol)
Basada en un método colorimétrico único, la prueba Palintest Hardicol es resistente, fiable, precisa y fácil de usar.
Marca:  Palintest™ PM254
Detalles adicionales : Peso : 0.23500kg
Código de producto. 11913617
  • 68.11€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • X50 Kit de pruebas/fotómetro de dureza total 0-50
  • Kit de pruebas de dureza (Hardicol)
  • Dureza, reactivos para fotómetro, de 0 a 500 mg/l de CaCO3
  • La prueba Palintest Hardicol se basa en un método colorimétrico único 
  • Los reactivos se suministran en forma de comprimidos y la prueba se lleva a cabo simplemente añadiendo los comprimidos correspondientes a la muestra de agua
Especificaciones
Especificaciones
50
De 0 a 500 mg/l
Kit de pruebas de dureza (Hardicol)
50/Paq.
50 pruebas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • photometry total hardness kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride, boric acid, lithium hydroxide