Learn More
Bolsas desecantes Hammond™
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 750
6 g
1 oz.
8 oz.
Descripción
Las bolsas de crepe no tejidas llenas de Drierite (sulfato de calcio anhidro) secan completamente el aire dentro de un envase o contenedor durante el envío o almacenamiento.
- Resistentes y mantenidas juntas por sellos de calor
- Funcionan bien a temperaturas elevadas
- No libera la humedad absorbida a menos de 176 °C (350 °F)
Especificaciones
Material | Calcium Sulfate |
Cantidad | 6 g |
Idoneidad | These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Drierite
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: cobalt dichloride