Learn More
Hamilton™ Aguja extraíble para adaptadores Luer
Estos adaptadores convierten una terminación específica Hamilton en una conexión Luer estándar de la industria.
Marca: Hamilton™ 35083
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Estos adaptadores convierten una terminación específica Hamilton en una conexión Luer estándar de la industria.
- Compatible con las jeringas SampleLock o de aguja extraíble de 250 μl y mayores
- El diámetro interno es de 1 mm, lo que permite la adición de muestras con un patrón interno usando una aguja de calibre 26 o más pequeña
- Conexión luer Lock macho
Especificaciones
Adaptador macho Luer-lok Hub, para agujas de calibre 10 a 33 | |
1/paq. | |
Jeringa de aguja extraíble (250 μl y más grande) | |
Luer Lock macho |