Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Connect to a syringe or other component
Marca:  Hamilton™ 90622
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533094
  • 41.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE
  • Una conexión luer hembra en el extremo
  • El tubo tiene una longitud de 304,8 mm (12 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
Conectar a una jeringa u otro componente
30,48 cm
22 G
12 pulg
Conjunto de tubos