Learn More
Hamilton™ Juego de reparación de agujas modelo 7000 (KH)
Elimina el paso de montaje que puede provocar daños en las jeringas de menor volumen. Especialmente importante para las jeringas serie 7000 que tienen cables de émbolo diminutos
Marca: Hamilton™ 86258
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
Para su uso con jeringas serie 7000. La aguja mide 10,2 cm de longitud y tiene punta estilo 3. El juego incluye aguja de cono estriado (KH), empalme, cable de émbolo e instrucciones.
Especificaciones
aguja del cono estriado, casquillo, cable del émbolo e instrucciones, aguja de 10 cm (4 pulgadas) con estilo de punta 3 | |
10,2 cm | |
0,5 μl |
4 pulg | |
Kit de reparación | |
Jeringas serie 7000 |