Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Syringes Model 1701N For Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 ALS GC
Designed to work with Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gas chromatography (GC) autosamplers
Marca: Hamilton™ 80089
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
Descripción
Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
Terminaciones de jeringa
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,018 in | |
Entre 0,64 y 0,13 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
1,7 in | |
43 mm | |
29,99 bar (1000 psi) | |
155 °C | |
1701 RN | |
10 °C | |
10 μl | |
Cono | |
Extraíble |
Calibre 23 a 26s | |
0,0133/0,005 pulg | |
0,0283/0,0187 pulg | |
0,46 mm | |
Entre 0,72 y 0,47 mm | |
1,71 in | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
AS | |
Unidad | |
43,4 cm | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases |