Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
43.35€ - 90.00€
Especificaciones
Material | FEP |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 |
Incluye | 1/4-28 roscas de tubos |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12658333
|
Hamilton™
61614-01 |
4,57 mL | Calibre 12, tubos de llenado |
43.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12346249
|
Hamilton™
61615-01 |
1,15 mL | Calibre 18, tubos de llenado |
44.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12698333
|
Hamilton™
240133 |
5,15 mL | Calibre 12, tubos de dispensación |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11318421
|
Hamilton™
240134 |
1,29 mL | Calibre 18, tubos de dispensación |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15339712
|
Hamilton™
1174-02 |
0,94 μl/mm | Calibre 18, tubos de llenado |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12398809
|
Hamilton™
1173-02 |
0,94 μl/mm | Calibre 18, tubos de dispensación |
74.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15329712
|
Hamilton™
1171-02 |
3,75 μl/mm | Calibre 12, tubos de dispensación |
74.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15399712
|
Hamilton™
61491-01 |
3,75 μl/mm | Calibre 12, tubos de llenado continuo |
90.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15319722
|
Hamilton™
61491-02 |
0,94 μl/mm | Calibre 18, tubos de llenado continuo |
81.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For use with Hamilton Microlab 600 Diluters/Dispenser or Microlab 300 Pipetting System
Especificaciones
FEP | |
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 | |
1/4-28 roscas de tubos |