Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
Marca: Hamilton™ 61491-01
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
Descripción
- Para usar con diluyentes/dispensadores de microlaboratorio Hamilton 600 o sistemas de pipeteo Microlab 300
Especificaciones
FEP | |
3,75 μl/mm | |
1/4-28 roscas de tubos |
Calibre 12, tubos de llenado continuo | |
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 |