Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
Marca: Hamilton™ 240133
Detalles adicionales : Peso : 2.85760kg
Descripción
- Para usar con diluyentes/dispensadores de microlaboratorio Hamilton 600 o sistemas de pipeteo Microlab 300
Especificaciones
FEP | |
5,15 mL | |
1/4-28 roscas de tubos | |
1372 mm |
Calibre 12, tubos de dispensación | |
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 | |
54,01 in |