Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
Marca: Hamilton™ 61614-01
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
- Para usar con diluyentes/dispensadores de microlaboratorio Hamilton 600 o sistemas de pipeteo Microlab 300
Especificaciones
FEP | |
4,57 mL | |
1/4-28 roscas de tubos | |
1219 mm |
Calibre 12, tubos de llenado | |
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 | |
47,99 in |