Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
Marca:  Hamilton™ 1173-02
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12398809
  • 74.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con diluyentes/dispensadores de microlaboratorio Hamilton 600 o sistemas de pipeteo Microlab 300
Especificaciones
Especificaciones
FEP
0,94 μl/mm
1/4-28 roscas de tubos
Calibre 18, tubos de dispensación
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600