Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
For use with MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Marca:  Hamilton™ 59000-20
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12638473
  • 149.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
Especificaciones
1710 BFP
100 μl
Dispensadores Microlab™ 600