Learn More
Hamilton™ Microlab 300 Pipetting System Accessories - Syringes
Choose from two syringes designed for use specifically with the Hamilton Microlab 300 Pipetting System
Marca: Hamilton™ 66088-40
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Analizador modelo 1705,5
- Bubble Free Prime
- Expulsa el aire de la jeringa y la válvula gracias a un innovadora punta de émbolo
- 1.25mL
- Analizador modelo 1002,5
- estanco a los gases
- Ideal para dispensar líquidos y gases
- Tiene una punta de émbolo PTFE mecanizada de precisión que crea una junta de libre de fugas
- 25 μl
Especificaciones
1002,5 | |
1,25 μl | |
Sistema de pipeteo Microlab™ 300 | |
Punta de émbolo de PTFE |