Learn More
Hamilton™ Metal Hub Side Port Needles (Luer Lock)
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Marca: Hamilton™ 7729-09
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
20 G | |
0,035 in | |
0,91 mm | |
Aguja de repuesto | |
Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable | |
0,023 in | |
0,6 mm | |
2 pulg | |
Cono con puerto lateral |