Learn More
Hamilton™ Válvula de muestreo de gas para jeringa Luer inerte
La válvula de muestreo de gas inerte dispone de una válvula de activación/desactivación accionada por palanca para el almacenamiento y transporte de muestras en cualquier jeringa GASTIGHT TLL
Marca:  Hamilton™ 86580
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
Código de producto. 10373190
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las agujas con cono Kel-f pueden conectarse a la válvula. Esta válvula soporta una presión de 6,9 bar (100 psi).
Especificaciones
Especificaciones
Almacenamiento y transporte de muestras en cualquier jeringa TLL Gastight™
Válvula para muestreo de gases inertes