Learn More
Hamilton™ GC Septa
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
Marca:  Hamilton™ 76005
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10644111
  • 24.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septos de caucho de silicona preacondicionada, 3,81 mm (0,15 pulgadas) de grosor
  • Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 200 °C
  • 12 por pack
Septos resistentas a las alta temperatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 212 °
  • PTFE preacondicionado/caucho de silicona, 3,175 mm (0,125 pulgadas) de grosor
  • Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 212 °C
  • 12 por pack
Especificaciones
Especificaciones
3
0,39 in
1 cm
200 °C
Septos
392 °F
GC
Caucho de silicona
0,15 in
12/paq.