Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spark Holland HPLC Autosampler Syringes
Feature rugged polytetrafluoroethylene (PTFE) plunger tip and are economically designed to offer long-lasting, top-level quality
139.00€ - 178.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático Gastight |
---|---|
Presión máxima | 68,9 bar |
Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
Temperatura máxima | 115 °C |
Temperatura mín. (imperial) | 50 °F |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12623585
|
Hamilton™
54659-01 |
0,091 in | 0,3 in | 1725C |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12613585
|
Hamilton™
54658-01 |
0,057 in | 0,3 in | 1710C |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12695875
|
Hamilton™
54661-01 |
0,18 in | 0,35 in | 1001C |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12653585
|
Hamilton™
54662-01 |
0,18 in | 0,4 in | 1002C |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12603585
|
Hamilton™
62161-01 |
0,029 in | 0,3 in | 1702C |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12633075
|
Hamilton™
54660-01 |
0,12 in | 0,3 in | 1750C |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Strictly machined tolerances for reproducible results from injection-to-injection, and their glass barrel surface finish provides superior syringe life.
The Hamilton Spark Holland syringe line works with the following autosamplers: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Model 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Series 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Especificaciones
Jeringa para muestreador automático Gastight | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |
68,9 bar | |
115 °C | |
10 °C | |
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410 y Prostar 420 |