Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spark Holland HPLC Autosampler Syringes
Feature rugged polytetrafluoroethylene (PTFE) plunger tip and are economically designed to offer long-lasting, top-level quality
Marca: Hamilton™ 54662-01
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Tolerancias estrictamente mecanizadas para obtener resultados reproducibles de inyección a inyección, y el acabado de la superficie del cilindro de vidrio proporciona una vida útil superior de la jeringa.
La línea de jeringas Hamilton Spark Holland funciona con los siguientes muestreadores automáticos: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Modelo 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Serie 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,18 in | |
0,46 cm | |
Jeringa para muestreador automático Gastight | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 ml |
Capacidad: 2500 μl | |
0,4 in | |
1,03 cm | |
68,9 bar | |
115 °C | |
1002C | |
Unidad | |
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410 y Prostar 420 |