Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spark Holland HPLC Autosampler Syringes
Feature rugged polytetrafluoroethylene (PTFE) plunger tip and are economically designed to offer long-lasting, top-level quality
Marca:  Hamilton™ 54660-01
Detalles adicionales : Peso : 0.04200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12633075
  • 139.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tolerancias estrictamente mecanizadas para obtener resultados reproducibles de inyección a inyección, y el acabado de la superficie del cilindro de vidrio proporciona una vida útil superior de la jeringa.
La línea de jeringas Hamilton Spark Holland funciona con los siguientes muestreadores automáticos: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Modelo 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Serie 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,3 in
0,77 cm
68,9 bar
115 °C
1750C
Unidad
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410 y Prostar 420
0,12 in
0,32 cm
Jeringa para muestreador automático Gastight
239 °F
50 °F
10 °C
500 μl