Learn More
Hamilton™ Chemically Inert Manual Valves
Valves have a fluid path containing PTFE and CTFE
Marca: Hamilton™ 86728
Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg
Descripción
Los puertos de la válvula son roscas 1/4-28 y vienen con diferentes trayectorias de flujo.
Especificaciones
CTFE, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Válvula manual 3-2 |