Learn More
Hamilton™ 700 Series Microliter™ Carbon Analyzer Syringes
Syringes are designed for water analysis with Total Organic Carbon (TOC)
Marca:  Hamilton™ 80770
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11502485
  • 130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Jeringa Microliter con un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y diseñada para el muestreo de líquidos
  • Las jeringas tienen una terminación de analizador de carbono (CA)
  • Disponible en volúmenes de 50 y 250 μl
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
24 G
0,012 in
0,022 in
2,3 mm
0,57 mm
2 pulg
51 mm
29,99 bar (1000 psi)
50 °C
725
10 °C
250 μl
Analizador de carbono, cementado
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
0,091 in
0,31 mm
0,305 in
7,75 mm
Diseñada para análisis de agua con carbono orgánico total
2 pulg
Jeringa Microliter
122 °F
50 °F
3
Unidad
Romo