Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1700: terminación de tipo RN
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
Marca:  Hamilton™ 81030
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410201
  • 142.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acortará la vida útil de la jeringa.
Estilos de punta de la aguja (estilos de punta 4 y AS disponibles bajo petición)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
22s G
0,005 in
0,02 in
1,46 mm
0,72 mm
2 pulg
51 mm
29,99 bar (1000 psi)
115 °C
1710
10 °C
100 μl
Extraíble
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
0,05 in
0,15 mm
0,3 in
7,75 mm
Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
2 pulg
Jeringa estanca a los gases
239 °F
50 °F
2
Unidad
Afilada, biselada, curva, sin perforación