Learn More
Hamilton™ 1700 and 1000 Series Gastight™ SampleLock™ Syringes, 22s Gauge
Hamilton SampleLock syringes allow you to collect, store, transport and analyze liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
Marca:  Hamilton™ 81056
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401161
  • 295.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las jeringas están disponibles en tamaños que van desde 50 μl a 500 μl. Una válvula de cierre fácil de usar y un tope trasero positivo en SampleLock evita la pérdida de la muestra y la expulsión del émbolo. Las roscas del adaptador Luer macho y Luer lock hembra opcionales en la válvula SampleLock hacen que las jeringas sean compatibles con una multitud de conectores y accesorios. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Aplicación del espacio de cabeza
  • Recogida y almacenamiento de muestras medioambientales
  • Prepresurización de la muestra gaseosa para el análisis de GC
  • Inyección de patrones internos a través del puerto de la válvula en muestras
  • Incremento de la muestra
Terminaciones de jeringa Sample Lock series 1700 y 1000
  • Sample Lock (SL): El bloqueo de muestras incorpora una válvula de jeringa de activación/desactivación con aguja RN. Esta terminación se utiliza para el espacio de cabeza, la recogida y el almacenamiento de muestras ambientales, la prepresurización de muestras gaseosas para el análisis de GC y la adición de muestras. No esterilizables en autoclave.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 22
    Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    22s G
    0,005 in
    0,02 in
    1,46 mm
    0,72 mm
    2 pulg
    29,99 bar (1000 psi)
    115 °C
    2
    Unidad
    51 mm
    Bloqueo de muestras, extraíble
    Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
    0,05 in
    0,15 mm
    0,3 in
    7,75 mm
    Recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental
    Jeringa de uso general
    239 °F
    50 °F
    10 °C
    100 μl
    Afilada, biselada, curva, sin perforación