Learn More
Hamilton™ 1700 and 1000 Series Gastight™ SampleLock™ Syringes, 22 Gauge
Hamilton SampleLock syringes allow you to collect, store, transport and analyze liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
Marca: Hamilton™ 81556
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Hamilton SampleLock syringes allow you to collect, store, transport and analyze liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
Las jeringas están disponibles en tamaños que van desde 1 ml hasta 100 ml. Una válvula de cierre fácil de usar y un tope trasero positivo en SampleLock evita la pérdida de la muestra y la expulsión del émbolo. Las roscas del adaptador Luer macho y Luer lock hembra opcionales en la válvula SampleLock hacen que las jeringas sean compatibles con una multitud de conectores y accesorios. Algunas aplicaciones habituales son:
- Aplicación del espacio de cabeza
- Recogida y almacenamiento de muestras medioambientales
- Prepresurización de la muestra gaseosa para el análisis de GC
- Inyección de patrones internos a través del puerto de la válvula en muestras
- Incremento de la muestra
Terminaciones de jeringa Sample Lock series 1700 y 1000
- Sample Lock (SL): El bloqueo de muestras incorpora una válvula de jeringa de activación/desactivación con aguja RN. Esta terminación se utiliza para el espacio de cabeza, la recogida y el almacenamiento de muestras ambientales, la prepresurización de muestras gaseosas para el análisis de GC y la adición de muestras. No esterilizables en autoclave.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
22 G | |
0,01 in | |
0,02 in | |
10,3 mm | |
0,72 mm | |
2 pulg | |
29,99 bar (200 psi) | |
115 °C | |
2 | |
Unidad | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,4 in | |
0,41 mm | |
0,53 in | |
13,5 mm | |
Recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental | |
Jeringa de uso general | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
5 mL | |
Bloqueo de muestras, extraíble |