Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: DX Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Marca:  Hamilton™ 81126
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520072
  • 127.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4
• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
Especificación
Especificación
Yes
2.3mm
250μL
Instrument plunger stop
Borosilicate Glass
500psi
1725
N/A
Diluter PTFE luer-lock
No needle included
7.75mm
For Microlab™ 500 diluters/dispensers
No Needle Included
PTFE
115°C
No Needle Included
Each
Gastight™ Syringe
Videos