Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Utilice este tipo de cápsula de porcelana Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ con fondo plano en laboratorios que abarcan desde instituciones educativas hasta plantas de desarrollo científico e investigación industrial.
Marca: Porcelaines Avignon™ 10509
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Fondo plano
- Crisol de porcelana
- Blanco
- Paredes rectas
Specifica
Plano | |
Porcelana | |
Cápsula de evaporación | |
160 mm |
600 ml | |
Redondo | |
47 mm |