Learn More
Polvo de hafnio, malla -325, 99,6 % (base metálica excepto Zr), Zr nominal 2-3,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11301268
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-58-6
Hf
178.49
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
23986
CHEBI:33343
hafnio
[Hf]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-58-6
Hf
178.49
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
23986
CHEBI:33343
hafnio
[Hf]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hafnium powder
Color Gris
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr nominal 2 a 3,5 %
Número UN UN2545
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 99.6%
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hafnio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.