Learn More
Alfa Aesar™ Hafnium, plasma standard solution, Specpure™, Hf 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 013843.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311409
  • 82.30€ / 100 ml
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00011032
Especificaciones
Hafnium plasma standard solution
MFCD00011032
HfCl2O in 5% HCl
Specpure™
Hf 1000μg/mL
UN1789
Liquid
100mL