Learn More
Cloruro de hafnio(IV), polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824742
28.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13499-05-3
Cl4Hf
320.29
MFCD00011034
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
37715
tetraclorohafnio
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13499-05-3
Cl4Hf
320.29
MFCD00011034
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
37715
tetraclorohafnio
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) chloride
Punto de fusión 320° (sublimation)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.3
Olor Irritating
Sensibilidad Moisture sensitive