Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311888
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
14456-34-9
Cl2H16HfO9
409.51
MFCD00150417
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
131675691
dichloro(oxo)hafnium octahydrate
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
14456-34-9
Cl2H16HfO9
409.51
MFCD00150417
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
131675691
dichloro(oxo)hafnium octahydrate
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Para la síntesis de óxido de hafnio(IV)
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52 (265.40 Anhydrous)
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.2