Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica excepto Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11300979
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
14456-34-9
Cl2H16HfO9
409.51
MFCD00150417
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
131675691
hafnio;dicloruro;nonahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
14456-34-9
Cl2H16HfO9
409.51
MFCD00150417
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
131675691
hafnio;dicloruro;nonahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 1 %
Fórmula lineal HfCl2O·8H2O
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52 (265.40 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic™
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.2 g/mL