Learn More
Brand™ Compuesto de sellado de hematocritos
Sella con rapidez capilares de microhematocritos. El compuesto de sellado de hematocritos BRAND™ se ha construido con cemento que no se seca en una placa de plástico. Se pueden colocar en vertical hasta 24 capilares en posiciones numeradas a lo largo de los laterales de la bandeja.
Marca: Brand™ 749510
33.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16560kg
Descripción
Cemento que no se seca en una placa de plástico. Para el sellado rápido de capilares de microhematocritos. Se pueden colocar en vertical hasta 24 capilares en posiciones numeradas a lo largo de los laterales de la bandeja.Nota: Mantenga los capilares (llenos aprox. hasta 2/3) cerca del extremo vacío y pegue el extremo vacío al cemento con una ligera torsión para sellarlo.
Especificaciones
Compuesto de sellado de hematocritos | |
Sellado de capilares de microhematocritos. | |
24 | |
10 paq. |