missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H3K4me3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9H28L57), ChIP-Verified, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

120.00€ - 459.00€

Especificaciones

Antígeno H3K4me3
Clon 9H28L57
Concentración 0.5 mg/mL
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17186328
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
703954
100 μg
459.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17194123
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
70395420UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

This antibody is predicted to react with non-human primate.

H3K4me3 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects H3K4me3 in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Peptide Array, Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

H3K4me3
0.5 mg/mL
Unconjugated
Rabbit
Human
P68431, P84243, Q6NXT2, Q71DI3
H3-3A, H3-3B, H3-5, H3C1, H3C10, H3C14, H3C15, H3C2, H3C7
IgG
Protein A
Antibody
9H28L57
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
126961, 3020, 3021, 333932, 440093, 8350, 8357, 8358, 8968
Peptide corresponding to human H3K4me3 [aa2-aa9]
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
H3-3A
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications