missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gum guaiac, MP Biomedicals™

Marca:  MP Biomedicals 0215729150

Detalles adicionales : CAS : 9000-29-7 Peso : 0.05000kg

Cantidad. 50g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11493782

  • 49.20€ / 50 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

9000-29-7

Especificación

Gum guaiac
50g
Powder
Brown to Brown-Green
9000-29-7
Videos