Learn More
Robu™ Guko Rubber Gasket
Robu™ Guko Rubber Gasket is a conical gasket suitable for use with filter funnels.
Marca:  Robu™ 21856
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032211
  • 4.10€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guko
  • Single
  • Conical gasket
  • Suitable for filter funnels
Especificaciones
Especificaciones
35 mm
Single Gasket
64 mm
Conical
Rubber
48 mm outer, 32 mm inner
Funnel
Gasket