Learn More
Guanosine, MP Biomedicals™
Catalog Number 11374359
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
118-00-3
C10H13N5O5
283.24
MFCD00010182
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
6802
CHEBI:16750
NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
118-00-3
C10H13N5O5
283.24
MFCD00010182
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
6802
CHEBI:16750
NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Nombre del producto químico o material Guanosine
Color Blanco
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 2-amino-9-[3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-6,9-dihidro-3H-purin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.2
Forma física Polvo