Learn More
Guanosina 5'-monofosfato, hidrato de sal disódica, 97 %
Catalog Number p-3778719
90.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5550-12-9
C10H12N5Na2O8P
407.19
MFCD00151238
PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
21712
disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
[Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5550-12-9
C10H12N5Na2O8P
407.19
MFCD00151238
PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
21712
disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
[Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 25% max. (120°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 279
Índice Merck 14, 4570
Sinónimo guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: >50g/l water
Espectrofotometría 97% min. (lambda max. 252nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,pH 7
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino