Learn More
Clorhidrato de guanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081523
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
635-39-2
C5H6ClN5O
187.59
MFCD00213670
IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
guanine hydrochloride, guanine hcl, 2-amino-1h-purin-6 7h-one hydrochloride, guanine, monohydrochloride, usaf s-1, guanine, hydrochloride, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride, 2-amino-9h-purin-6-ol hydrochloride 1:1, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride 1:1, 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one hydrochloride
69459
2-amino-3,7-dihidropurin-6-ona; clorhidrato
Cl.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
635-39-2
C5H6ClN5O
187.59
MFCD00213670
IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
guanine hydrochloride, guanine hcl, 2-amino-1h-purin-6 7h-one hydrochloride, guanine, monohydrochloride, usaf s-1, guanine, hydrochloride, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride, 2-amino-9h-purin-6-ol hydrochloride 1:1, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride 1:1, 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one hydrochloride
69459
2-amino-3,7-dihidropurin-6-ona; clorhidrato
Cl.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de guanina es uno de los desnaturalizantes más fuertes. Se utiliza principalmente en la purificación de proteínas y en estudios de plegado de proteínas. Es una nucleobase utilizada en la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Guanine hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Beilstein 4159901
Índice Merck 14,4564
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.59
Porcentaje de pureza 99%