Learn More
Clorhidrato de guanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de guanina es uno de los desnaturalizantes más fuertes. Se utiliza principalmente en la purificación de proteínas y en estudios de plegado de proteínas. Es una nucleobase utilizada en la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de guanina es uno de los desnaturalizantes más fuertes. Se utiliza principalmente en la purificación de proteínas y en estudios de plegado de proteínas. Es una nucleobase utilizada en la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Guanine hydrochloride |
Punto de fusión | >300°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 4159901 |
Índice Merck | 14,4564 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.59 |
Porcentaje de pureza | 99% |