Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidina, 99 %
Catalog Number 10423551
102.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
593-84-0
CH5N3·CHNS
118.16
MFCD00013027
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
593-84-0
CH5N3·CHNS
118.16
MFCD00013027
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidina es una herramienta útil para el aislamiento de ARN y la solubilización de proteínas. Participa en la cuantificación del ARNm de los hepatocitos. Actúa como medio para los lisados de muestras de sangre con el objetivo de mantener la integridad del ácido nucleico. Es un agente caotrópico, principalmente involucrado en la extracción de ADN y ARN. Se utiliza para desactivar el virus de la gripe.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Guanidine thiocyanate
Nombre de nota 0.99
Absorbancia (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Blanco o incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2C(NH)NH2·HSCN
Cantidad 250 g
Número UN 3261
Información de solubilidad Solubility in water: 1420g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.