missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanidine Hydrochloride, ∽99%, (Crystalline/Optical Grade), MP Biomedicals

Catalog Number p-3547121
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50-01-1
CH6ClN3
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
guanidina; clorhidrato
C(=N)(N)N.Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50-01-1
CH6ClN3
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
guanidina; clorhidrato
C(=N)(N)N.Cl

Produces clear, colorless solutions

Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.5
Grado Sistema óptico
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine Hydrochloride, Optical Density Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine Hydrochloride
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'