Learn More
Hidrocloruro de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509622
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
50-01-1
CH5N3·HCl
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
guanidina; clorhidrato
C(=N)(N)N.Cl
50-01-1
CH5N3·HCl
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
guanidina; clorhidrato
C(=N)(N)N.Cl
Clorhidrato de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), ACROS Organics, Cantidad:1kg, Envasado:Frasco de plástico, blanco a amarillo, punto de fusión:De 179,0 a 186,0 °C, peso molecular:95,53; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:0,5 % máx. cloruro de amonio (argentometría)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Punto de fusión 179.0°C to 186.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 250 g
Beilstein 03,82
Índice Merck 15,4597
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.