Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de centrífuga de sobremesa GT1
Las centrífugas de sobremesa Fisherbrand™ GT1 combinan un tamaño compacto y flexibilidad operativa, lo que las hace idóneas para laboratorios de biología molecular. Hay disponibles versiones ventiladas y refrigeradas
Marca: Fisherbrand™
4761.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 82.80000kg
Includes: Centrífuga GT1R, rotor TX-150, tapa ClickSeal, adaptadores para tubos
Descripción
- Modelo refrigerado GT1R
- Tamaño compacto que ocupa el mínimo espacio en la sobremesa
- Incluye el rotor oscilante TX-150 con adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml u 8 tubos cónicos de 15 ml
- Funcionamiento sencillo con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos
- Interfaz de pantalla retroiluminada con opciones de varios idiomas
- Cambio rápido de rotor con solo pulsar un botón gracias al sistema de intercambio de rotores Auto-Lock™
- Revestimiento de la cruz del rotor resistente a la corrosión y lubricante
- Equipadas con tapa de biocontención ClickSeal™
- Rotor de microlitros de alta velocidad opcional también disponible para aplicaciones de biología molecular
- Limpieza con guantes y toallitas, admite el uso de detergente
- Dos años de garantía
Especificaciones
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, listado UL, con marcado CE, biocontención certificada | |
3.046 x g | |
Sí | |
Rotor TX-150, tapa ClickSeal, cuatro adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml, cuatro adaptadores para 8 tubos cónicos de 15 ml | |
< 56 dB(A) | |
TX-150 | |
De 10 s a 99 h 59 min | |
De - 10 °C a - 40 °C | |
No | |
460 x 670 x 320 mm | |
750 w | |
50/60 Hz |
4 x 145 mL | |
4350 rpm | |
Inducción sin escobillas de accionamiento directo | |
GT1R | |
Cuatro programas de acceso directo | |
Sí | |
Tapa de biocontención ClickSeal | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años (centrífuga), 5 años (rotor) | |
71 kg | |
230 V |