Learn More
GST Rabbit, Europium, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
1088.00€ - 2785.00€
Especificaciones
Antígeno | GST |
---|---|
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Europium |
Especie del huésped | Rabbit |
Estado normativo | RUO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15285684
|
Invitrogen
A15115 |
25 μg |
1088.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15295684
|
Invitrogen
A15116 |
100 μg |
2785.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GST | |
Europium | |
RUO | |
Primary |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Drug Development | |
Store reagents at 2-8°C. |