missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GSR |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818324
|
Proteintech
18257-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808324
|
Proteintech
18257-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is specific to GSR.
This gene encodes a member of the class-I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. This enzyme is a homodimeric flavoprotein. It is a central enzyme of cellular antioxidant defense, and reduces oxidized glutathione disulfide (GSSG) to the sulfhydryl form GSH, which is an important cellular antioxidant. Rare mutations in this gene result in hereditary glutathione reductase deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found.Especificaciones
GSR | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P00390, P47791, P70619 | |
116686, 14782, 2936 | |
GSR Fusion Protein Ag13080 | |
Primary | |
-20°C | |
GSR |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GLUR, glutathione reductase, GRase, GRD1, GSR | |
Gsr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |