Learn More
Invitrogen™ GSG2 (Haspin) Recombinant Human Protein
GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology.
602.00€ - 7440.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_114171.1 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. |
Peso molecular | 64.8kDa |
Requisitos de almacenamiento | Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Alias de gen | GSG2 (Haspin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10778185
|
Invitrogen™
PV5708 |
10μg |
602.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15408713
|
Invitrogen™
PR9069A |
100μg |
1722.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448793
|
Invitrogen™
PV5709 |
1mg |
7440.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GSG2 (haspin) is a conserved kinase required for mitosis.
Especificaciones
NP_114171.1 | |
64.8kDa | |
GSG2 (Haspin) | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. | |
Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |