missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSDMC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 27630-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815745

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

GSDMC
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q99NB5, Q9BYG8
gasdermin C, GSDMC, MLZE
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
56169, 83492
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
GSDMC
Liquid
GSDMC
GSDMC Fusion Protein Ag26365
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados